Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX250/SFX550 Cellstörare
Produktkod. 15549624
Change view
Modell:
SFX250 med 0,5 tum Horn
SFX550 med 0,5 tum Horn
Spänning:
240 V
Wattal:
250 W
550 W
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Spänning Wattal Förpackningsstorlek
15549624 SFX250 med 0,5 tum Horn 240 V 250 W Varje
15569624 SFX550 med 0,5 tum Horn 240 V 550 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15549624 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 101063966R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92710.00 SEK
    64197.01 SEK / Paket med 1
    Save 28512.99 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avancerade kontroller ger mer exakt kontroll över alla kritiska delar av experimentet.
Lättanvänt gränssnitt möjliggör övervakning av nyckelvariabler i processen, inklusive tid, effekt, energi, temperatur (kräver valfri temperatursond) och experiment framsteg.
  • Kontinuerligt eller pulsat ultraljud
  • Högeffektiv, stativmonterbar omvandlare kräver ingen intern kylning
  • Microtip-läget begränsar amplituden till 70 % för att förlänga verktygets livslängd
  • Sann temperaturkontroll (kräver separat temperatursond)
  • Tids- eller energiläge med energipulsering
  • Experimentets framstegsindikator
  • SFX250 bearbetar prover från 0,2 till 500 ml
  • SFX550 bearbetar prover från 0,2 till 1000 ml
Certifikat
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Specifikationer
Produkttyp Cellstörare
Spänning 240 V
Wattal 250 W
Mått (L x B x H) 1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 tum)
För användning med (applikation) Provberedning, cellstörning, dispergering av nanopartiklar, blandning, homogenisering, DNA, cellys, proteinextraktion
Inkluderar Strömförsörjning, 20 kHz omvandlare, 1,27 cm (0,5 tum) gängat horn, nätsladd, manual, skiftnyckelset
Modell SFX250 med 0,5 tum Horn
Vikt (engelska) 14 lb.
Vikt (metrisk) 6.3 kg