Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe Envoy™ Globala förkvalificerade isolerade avsändare med universalpaket
Produktkod. 17848703
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
12,1 l
Kvantitet:
24 pallar
8 pallar
Vikt (metrisk):
10,8 kg
22,3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Vikt (metrisk)
17848703 2,5 l 24 pallar 10,8 kg
17838703 12,1 l 8 pallar 22,3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17848703 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer E3F4
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Temperaturkontrollerad förpackningslösning. Fryst (< -20 °C).
  • Universal packout-konfiguration
  • Positionerad som lösning med låg materialförpackningskostnad
  • Erbjuder olika storlekar, temperaturintervall och flexibilitet
  • Envoy Global line kan ändra från kontrollerad rumstemperatur, kylda och frysta temperaturer genom att byta kylmedier
  • Enkelt och felfritt
  • Använder fyra EPS-behållarestorlekar
  • Förkvalificerad till ISCsilver omgivande profil
  • Zero Bench Time köldmediedesign
  • Expanderad polystyrenisolering
  • Låg kostnad för förpackningsmaterial
  • Enkla mönster
  • Luftflödeskanaler inbyggda i EPS, möjliggör mindre köldmedium som behövs i varje förpackning
Varaktighet
  • Kyl och CRT: Minst två dagar
  • Fryst: Minst fyra dagar
Skickar läkemedel, kliniska behandlingar och diagnostiska prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 425 x 400 x 413 mm (16,7 x 15,7 x 16,2 tum)
Kapacitet (engelska) 0,66 gal.
Vikt (engelska) 23.8 lb.
Vikt (metrisk) 10,8 kg
Material Expanderad polystyren
Produkttyp Isolerad avsändare
Kvantitet 24 pallar
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Temperaturområde <-20 °C