Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe IsoleradShipper-PUR, packad i pall
Produktkod. 16323356
Change view
Mått (L x B x H):
18,75 x 12,75 x 17,25 tum
18,75 x 16,75 x 16,75 tum
19 x 14,75 x 22,25 tum. (48,2 x 37,4 x 56,5 cm)
21 x 14 x 17,5 tum
22,75 x 19,5 x 19,5 tum. (57,7 x 49,5 x 49,5 cm)
23,25 x 23 x 24 tum. (59 x 58,42 x 60,9 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
16323356 22,75 x 19,5 x 19,5 tum. (57,7 x 49,5 x 49,5 cm) -
13019352 21 x 14 x 17,5 tum Varje
16313356 18,75 x 16,75 x 16,75 tum -
17818703 19 x 14,75 x 22,25 tum. (48,2 x 37,4 x 56,5 cm) -
16308056 18,75 x 12,75 x 17,25 tum -
17878703 23,25 x 23 x 24 tum. (59 x 58,42 x 60,9 cm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16323356 Leverantör Sonoco™ Leverantörsnummer E238
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Högpresterande polyuretanbehållare möter behoven hos de mest krävande temperaturkänsliga lasterna
Polyuretanisolering ger större isoleringsförmåga än motsvarande tjocklekar av EPS-behållare. Tjocka väggar och 200 lb. yttre korrugering erbjuder skyddande stötdämpning och dämpning under frakt och hantering.
  • Skyddar mycket temperaturkänsliga försändelser från måttlig och extrem exponering för omgivande temperatur
  • Ger omfattande skydd för långväga resor
  • Slitstarka ett stycke slutna cell polyuretanskum isolerade avsändare är CFC- och HCFC-—fria och uppfyller internationella renluftsbestämmelser
  • Proprietär process laminerar högeffektiv isoleringskärna till inre och yttre korrugerade väggar
  • Tål krosskompression på över 5000 lb.
  • Flexibel polyuretanskumplugg tätar toppen, dämpar och isolerar innehållet, ventilerar torris
  • R-värdet är +1,5 gånger EPS R-värdet, per tum tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 49.5 cm
Höjd (engelska) 19,5 tum
Längd (metrisk) 57.7 cm
Längd (engelska) 22,75 tum.
Bredd (engelska) 19,5 tum
Mått (L x B x H) 22,75 x 19,5 x 19,5 tum. (57,7 x 49,5 x 49,5 cm)
För användning med (applikation) Skyddar mycket temperaturkänsliga försändelser från måttlig och extrem exponering för omgivande temperatur
Längd (engelska) Interiör 19 tum
Längd (metrisk) Interiör 48.2 cm
Bredd (engelska) Interiör 49.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör 40 cm
Höjd (engelska) Interiör 13,75 tum.
Höjd (metrisk) interiör 34.9 cm