Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe IsoleradShipper-PUR, packad i pall
Produktkod. 17818703
Cambia vista
Click to view available options
Mått (L x B x H):
18,75 x 12,75 x 17,25 tum
18,75 x 16,75 x 16,75 tum
19 x 14,75 x 22,25 tum. (48,2 x 37,4 x 56,5 cm)
21 x 14 x 17,5 tum
22,75 x 19,5 x 19,5 tum. (57,7 x 49,5 x 49,5 cm)
23,25 x 23 x 24 tum. (59 x 58,42 x 60,9 cm)
Dimensione della confezione:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mått (L x B x H) unitSize
17818703 19 x 14,75 x 22,25 tum. (48,2 x 37,4 x 56,5 cm) -
13019352 21 x 14 x 17,5 tum Varje
16323356 22,75 x 19,5 x 19,5 tum. (57,7 x 49,5 x 49,5 cm) -
16313356 18,75 x 16,75 x 16,75 tum -
16308056 18,75 x 12,75 x 17,25 tum -
17878703 23,25 x 23 x 24 tum. (59 x 58,42 x 60,9 cm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17818703 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore E126
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högpresterande polyuretanbehållare möter behoven hos de mest krävande temperaturkänsliga lasterna
Polyuretanisolering ger större isoleringsförmåga än motsvarande tjocklekar av EPS-behållare. Tjocka väggar och 200 lb. yttre korrugering erbjuder skyddande stötdämpning och dämpning under frakt och hantering.
  • Skyddar mycket temperaturkänsliga försändelser från måttlig och extrem exponering för omgivande temperatur
  • Ger omfattande skydd för långväga resor
  • Slitstarka ett stycke slutna cell polyuretanskum isolerade avsändare är CFC- och HCFC-—fria och uppfyller internationella renluftsbestämmelser
  • Proprietär process laminerar högeffektiv isoleringskärna till inre och yttre korrugerade väggar
  • Tål krosskompression på över 5000 lb.
  • Flexibel polyuretanskumplugg tätar toppen, dämpar och isolerar innehållet, ventilerar torris
  • R-värdet är +1,5 gånger EPS R-värdet, per tum tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Höjd (metrisk) 56.5 cm
Höjd (engelska) 22,25 tum.
Längd (metrisk) 48.2 cm
Längd (engelska) 19 tum
Bredd (engelska) 14,75 tum
Mått (L x B x H) 19 x 14,75 x 22,25 tum. (48,2 x 37,4 x 56,5 cm)
För användning med (applikation) Skyddar mycket temperaturkänsliga försändelser från måttlig och extrem exponering för omgivande temperatur
Längd (engelska) Interiör 14,25 tum.
Längd (metrisk) Interiör 36.1 cm
Bredd (engelska) Interiör 37.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 25.4 cm
Höjd (engelska) Interiör 15,25 tum
Höjd (metrisk) interiör 38.7 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.