Läs mer
Syngene™ Sony™ A6 digital svartvit termisk skrivare
Produktkod. 17766869 Handla allt Syngene Produkter
Change view
A6 digital svartvit termisk skrivare; Mått (L x B x H): 240 x 150 x 88 mm; Typ: Termisk skrivare
Produktkod.
17766869 A6 digital svartvit termisk skrivare; Mått (L x B x H): 240 x 150 x 88 mm; Typ: Termisk skrivare
1 options
Produktkod. 17766869 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer UPD898MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Höghastighets, högkvalitativ svartvit utskrift av medicinska bilder med ett kompakt, utrymmesbesparande fotavtryck designat för att integreras i ett brett utbud av kompatibla medicinska bildmiljöer såsom digitala ultraljudssystem, mobila C-armar eller hjärtkateteriseringslaboratorium.
UP-D898MD är en efterföljare till den populära Sony™ UP-897-serien av medicinska skrivare. Omdesignad och uppgraderad erbjuder den flera operativa och ergonomiska förbättringar samtidigt som den behåller samma platsbesparande fotavtryck och enkla integration i medicinska vagnar.
  • Förbättrad användbarhet med förstorad LCD-skärm och joystick för intuitiv menynavigering
  • Levererar högkvalitativa svartvita utskrifter på under två sekunder
  • Avancerad termisk utskriftsteknik ger resultat av nära fotokvalitet med allmänt tillgängliga utskriftsmedia
  • Unik Sony™ teknologin gör att papper kan skäras i två riktningar– både upp och ner– eftersom en nedre fräs nyligen ingår, tillsammans med den konventionella övre fräsen
  • Flexibel skrivarinstallation på nästan vilken plats som helst, samt smidiga utskriftsoperationer
  • Högkvalitativ termisk utskriftsmotor kan producera papperskopior av stillbilder som tagits för användning i patientjournaler och remisser
Specifikationer
Typ Termisk skrivare
Mått (L x B x H) 240 x 150 x 88 mm