Läs mer
Syngene™ Sony™ A6 glanspapper
Produktkod. 17786869 Handla allt Syngene Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
A6 digital svartvit termisk skrivare
Produktkod. För användning med (utrustning)
17786869 A6 digital svartvit termisk skrivare
1 options
Produktkod. 17786869 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer UPP110HG
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högdensitetsblank utskriftsmedia med lämplig bredd för användning i Sony™ A6 digital svartvit termisk skrivare.
UP-D898MD är en efterföljare till den populära Sony™ UP-897-serien av medicinska skrivare. Omdesignad och uppgraderad erbjuder den flera operativa och ergonomiska förbättringar samtidigt som den behåller samma platsbesparande fotavtryck och enkla integration i medicinska vagnar.
  • Förbättrad användbarhet med förstorad LCD-skärm och joystick för intuitiv menynavigering
  • Levererar högkvalitativa svartvita utskrifter på under två sekunder
  • Avancerad termisk utskriftsteknik ger resultat av nära fotokvalitet med allmänt tillgängliga utskriftsmedia
  • Unik Sony™ teknologin gör att papper kan skäras i två riktningar– både upp och ner– eftersom en nedre fräs nyligen ingår, tillsammans med den konventionella övre fräsen
  • Flexibel skrivarinstallation på nästan vilken plats som helst, samt smidiga utskriftsoperationer
  • Högkvalitativ termisk utskriftsmotor kan producera papperskopior av stillbilder som tagits för användning i patientjournaler och remisser
  • Typ V glansigt papper
Specifikationer
Typ Glanspapper
För användning med (utrustning) A6 digital svartvit termisk skrivare
Mått (L x B) 20 m x 110 mm