Läs mer
Sophoricoside, MedChemExpress
Beskrivning
Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sophoricoside |
| CAS | 152-95-4 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (96.37 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2)=CO4)=O)C4=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.38 |
| Formel vikt | 432.38 |
| Visa mer |