Läs mer
(-)Sophoridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sophoridine |
| CAS | 6882-68-4 |
| Molekylformel | C15 H24 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (5-β)-Matridin-15-one, 5-Epihydrosophocarpine, Dihydro-5-episophocarpine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN4CCC[C@H](CN12)[C@@H]34 |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.36 |
| Formel vikt | 248.1889 |