missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sorafenib-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sorafenib-methyl-d3 |
| CAS | 1130115-44-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 2H3 H13 Cl F3 N4 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sorafenib D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-(trideuteriomethyl)pyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.84 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?