missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sorafenib N-Oxide, TRC

Produktkod. 30133777
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133777 1 mg
17972655 25 mg
17952195 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6768701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 583840-03-3
Molekylformel C21 H16 Cl F3 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 480.82
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-, 1-oxide, 4-[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-1-oxido-pyridin-1-ium-2-carboxamide, Sorafenib N-Oxide
IUPAC-namn 4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-carboxamide
LEDER CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)cc[n+]1[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sorafenib N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16ClF3N4O4/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-29(18)32)33-14-5-2-12(3-6-14)27-20(31)28-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,27,28,31)
Formel vikt 480.0812
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.