Läs mer
Sorafenib Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sorafenib Tosylate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| Formel vikt | 636.1057 |