Läs mer
Notrax Sorb Stance™ Tuff anti-utmattningsmatta med sorbent
Produktkod. 17702238
Change view
Längd (metrisk):
163 cm
316 cm
468 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17702238 163 cm
17712238 316 cm
17722238 468 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17702238 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 580S0035OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4095.00 SEK
    3550.40 SEK / Paket med 1
    Save 544.60 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anti-utmattningsmatta designad för kombinerad användning med en sorbent. Tillverkad av en högkvalitativ nitrilgummiblandning som är resistent mot de flesta industrioljor och designad för att ge en lång livslängd.
  • Anti-utmattningsmatta designad för kombinerad användning med en sorbent
  • Rampar på fyra sidor höjs för att bilda en hållarbricka runt mattan
  • Grov ''gripper''-yta förhindrar att sorbenten förskjuts
  • Tillverkad av en högkvalitativ nitrilgummiblandning som är resistent mot de flesta industriella oljor och designad för att ge en lång livslängd
  • Ej växlande
  • Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
  • För industriella användare som insisterar på komfort och styrka
  • Ergonomisk fördel från 16 mm tjock arbetsplattform med upphöjda dubbar på baksidan för att ge luftning och utmärkt dämpningskomfort
  • Mycket synliga nitrilgummi orangefärgade kanter för ökad säkerhet
  • Längderna ökar med 30 cm
  • Nitrilgummiblandning, resistent mot de flesta industrioljor
  • Orange färgade kanter som ingår följer OSHA Code 1910-144
Specifikationer
Färg Svart/Orange
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm