Läs mer
Tocris Bioscience™ Sorbic acid
Produktkod. 18798496
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18798496 100 mg
1 options
Produktkod. 18798496 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7119/100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Activator of hFFA2-DREADDs
Sorbic acid is an activator of hFFA2-DREADDs. Inhibits forskolin-induced cAMP production (IC50 ∼ 1 μM) and promotes accumulation of inositol monophosphates (IC50 >1 μM) in cells expressing hFFA2-DREADD. Promotes the release of GLP-1 from colonic crypts derived from hFFA2-DREADD-expressing mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2 E,4 E)-2,4-Hexenoic acid
CAS 110-44-1
Kvantitet 100 mg
Mål DREADD Activators
Molekylformel C6H8O2
Renhet 98%