Läs mer
Sorbic acid, 99%
Produktkod. 11433277
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
Produktkod. 11433277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16196.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Sorbinsyra används som konserveringsmedel och finns i livsmedel, kosmetika och andra hushållsprodukter. Det fungerar som stabilisatorer och antioxidanter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sorbinsyra, används som livsmedelstillsats och har funktionell användning såsom antimikrobiella konserveringsmedel, fungistatiska medel. Sorbinsyra används som konserveringsmedel och finns i livsmedel, kosmetika och andra hushållsprodukter. Det förhindrar tillväxten av mögel, jäst och svampar. Det fungerar som stabilisatorer och antioxidanter.
Löslighet Det är knappast
lösligt i vatten men lösligt i isättika, etanol, propandiol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-44-1
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00002703
InChI-nyckel WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-diensyra
LEDER C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbic acid
Smältpunkt 132°C to 135°C
Densitet 1.205
Kokpunkt 228°C (decomposition)
Flampunkt 127°C (260°F)
Linjär formel CH3CH=CHCH=CHCO2H
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1741831
Merck Index 14,8721
Löslighetsinformation It is hardly soluble in water but soluble in glacial acetic acid,ethanol,propane diol.
Formel vikt 112.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.