Läs mer
Sorbinsyra, 99 %
Produktkod. 11443277
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443277 250 g 250g
11493960 500 g 500g
11433277 1000 g 1000g
11453277 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11443277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16196.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112,13 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Sorbinsyra, används som livsmedelstillsats och har funktionell användning såsom antimikrobiella konserveringsmedel, fungistatiska medel. Sorbinsyra används som konserveringsmedel och finns i livsmedel, kosmetika och andra hushållsprodukter. Det förhindrar tillväxten av mögel, jäst och svampar. Det fungerar som stabilisatorer och antioxidanter.
Löslighet Det är knappast
lösligt i vatten men lösligt i isättika, etanol, propandiol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-44-1
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00002703
InChI-nyckel WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-diensyra
LEDER C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbic acid
Smältpunkt 132 °C till 135 °C
Densitet 1.205
Kokpunkt 228 °C (dekomposition)
Flampunkt 127 °C (260 °F)
Linjär formel CH3CH=CHCH=CHCO2H
Kvantitet 250 g
Beilstein 1741831
Merck Index 14,8721
Löslighetsinformation Den är knappast löslig i vatten men löslig i glacial ättiksyra, etanol, propandiol.
Formel vikt 112.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sorbic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sorbic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.