Läs mer
Sorbinsyra, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Sorbinsyra, används som livsmedelstillsats och har funktionell användning såsom antimikrobiella konserveringsmedel, fungistatiska medel. Sorbinsyra används som konserveringsmedel och finns i livsmedel, kosmetika och andra hushållsprodukter. Det förhindrar tillväxten av mögel, jäst och svampar. Det fungerar som stabilisatorer och antioxidanter.
Löslighet Det är knappast
lösligt i vatten men lösligt i isättika, etanol, propandiol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Ljuskänslig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sorbic acid |
| Smältpunkt | 132 °C till 135 °C |
| Densitet | 1.205 |
| Kokpunkt | 228 °C (dekomposition) |
| Flampunkt | 127 °C (260 °F) |
| Linjär formel | CH3CH=CHCH=CHCO2H |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1741831 |
| Merck Index | 14,8721 |
| Löslighetsinformation | Den är knappast löslig i vatten men löslig i glacial ättiksyra, etanol, propandiol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sorbic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Sorbic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.