Läs mer
Sorbic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10102260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10102260 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10102260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7390/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 110-44-1
Smältpunkt 132°C
Färg White
pH 3.3
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H8O2
MDL-nummer MFCD00002703
Kvantitet 100 g
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
InChI-nyckel WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
LEDER C\C=C\C=C\C(O)=O
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
Molekylvikt (g/mol) 112.13
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
Formel vikt 112.13g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Hexadienoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.