missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sorbinsyra, fri syra,≥ 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4404533 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11476342

Brand: MP Biomedicals 0210293780

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 110-44-1
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00002703
InChI-nyckel WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-diensyra
LEDER C\C=C\C=C\C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sorbic acid, free acid
Färg Gult
Densitet 1.2g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 112.13
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.