Läs mer
Sorbinsyra, LoGiCal
Produktkod. 30459292
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459292 10 mg
1 options
Produktkod. 30459292 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0954.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Analyt- eller komponentnamn Sorbic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Lösningstyp Snyggt
LEDER C\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-dienosyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 112.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 112,0524 g/mol