Läs mer
Sorbinsyra, Mikromol™
Produktkod. 17914416
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17914416 250 mg
1 options
Produktkod. 17914416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0954.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sorbinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Analyt- eller komponentnamn Sorbic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
LEDER C\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-dienosyra
Molekylvikt (g/mol) 112.13
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 112,0524 g/mol