Läs mer
Sorbinsyra kaliumsalt,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426161 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426161 250 g 250g
11436161 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426161 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219114983
Kemiska identifierare
CAS 590-00-1
Molekylformel C6H7KO2
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00016546
InChI-nyckel CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC-namn kalium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
LEDER [K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbic acid potassium salt
Färg Vitt
Densitet 1.36g/mL
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Formel vikt 150.2
Fysisk form Kristallint pulver