Läs mer
Sorbinsyra, TRC
Produktkod. 30133061
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133061 50 g
17914085 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67689050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-44-1
Molekylformel C6 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
Synonym Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, α-trans-γ-trans-Sorbic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-dienosyra
LEDER C\C=C\C=C\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Formel vikt 112.0524
Procent renhet >95%