Läs mer
Sorbitan monolaurat
Produktkod. 11348615
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348615 1000 g 1kg
11338615 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348615 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12099.0B
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1338-39-2 | C18H34O6 | 346,46 g/mol
Sorbitanmonolaurat är ett tvättmedel och monoester av laurinsyra och hexitolanhydrider som härrör från sorbitol. Det används i en studie för att bedöma ökad löslighet och oral biotillgänglighet av itrakonazol. Det används också i en studie för att undersöka oxidationen av omättade lipider i olja-i-vatten-emulsioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Sorbitanmonolaurat är ett rengöringsmedel och monoester av laurinsyra och hexitolanhydrider som härrör från sorbitol. Det används i en studie för att bedöma ökad löslighet och oral biotillgänglighet av itrakonazol. Det används också i en studie för att undersöka oxidationen av omättade lipider i olja-i-vatten-emulsioner.
Löslighet
Löslig i 2-etoxietanol, etanol och metanol. Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1338-39-2
Molekylformel C18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 346.46
MDL-nummer MFCD00005365
InChI-nyckel LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Synonym Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
IUPAC-namn 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]-2-hydroxietyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbitan monolaurate
Densitet 1.032
Kvantitet 1000 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.474
Merck Index 14,8724
Löslighetsinformation Löslig i 2-etoxietanol, etanol och metanol. Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 346.47
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.