Läs mer
sorbitanmonooleat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ett emulgeringsmedel Sorbitanmonooleat används som ett lipofilt nonjoniskt ytaktivt medel, emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel för oljebaserade lotioner, salvor, i textilier som antistat, smörjmedel för sköljmedel, sötningsmedel, livsmedelstillsats, tandkräm, tobak, toalettartiklar och i kosmetika. Det fungerar som ett dispergeringsmedel i oljefältskemikalier och som en korrosionsinhibitor. Vidare spelar det en viktig roll som hjälpämne och intravenöst osmotiskt diuretikum inom farmaceutiska områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Sorbitanmonooleat härrör från sorbitol och är en syntetisk fettsyraester som uppvisar emulgerande, dispergerande och vätande aktiviteter
Ansökan
•Sorbitanmonooleat används i jästlaboratoriestammar för att skydda dem från överdriven uttorkning och hjälper också till att återfukta jästceller
•Det kan användas som dispergeringsmedel och som korrosionsinhibitor
•Sorbitanmonooleat har viktiga användningsområden som hjälpämne och intravenöst osmotiskt diuretikum
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Sorbitan monooleate |
| Färg | Gult |
| CAS | 1338-43-8 |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 113 °C (235 °F) |
| Molekylformel | C24H44O6 |
| MDL-nummer | MFCD00080948 |
| Merck Index | 14,8724 |
| Synonym | Span™ 80 |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.