Läs mer
sorbitanmonostearat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058372
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11367766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11435.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1338-41-6 | C24H46O6 | 430.63 g/mol
Sorbitanmonostearat används som ett emulgeringsmedel och som ett nonjoniskt ytaktivt ämne. Det används i kosmetika, läkemedel och matlagning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Sorbitanmonostearat används som emulgeringsmedel och som nonjonisk tensid. Det används i kosmetika, läkemedel och matlagning.
Löslighet
Löslig i etanol (50 mg/ml), isopropanol, mineralolja och vegetabilisk olja. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1338-41-6
Molekylformel C24H46O6
Molekylvikt (g/mol) 430.63
MDL-nummer MFCD00005366,MFCD00005366
InChI-nyckel HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Synonym Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
PubChem CID 23725022
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbitan monostearate
Smältpunkt 53°C to 57°C
Densitet 1
Kvantitet 250 g
Flampunkt >149°C (300°F)
Merck Index 14,8724
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),isopropanol,mineral oil and vegetable oil. Insoluble in water.
IUPAC-namn [(2R)-2-[(3R,4S)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]-2-hydroxietyl]oktadekanoat
Formel vikt 430.63
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.