Läs mer
Sorbitan sesquioleat
Produktkod. 15444979
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444979 500 mL 500ml
15454979 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62648.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
En emulgeringsfaktor | CAS: 8007-43-0 | C42H76O7
Sorbitansesquioleat är en tillsats som finns i livsmedel, veterinärprodukter och hushållsartiklar. Sorbitanestrar som är nonjoniska ytmedel används som hjälpämnen i veterinärmedicinska läkemedel. Mjukgörande ester av denna förening ger en mjuk känsla ''belagd'' efterkänsla på huden och används i kosmetika. Det fungerar som emulgering och smörjmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sorbitansesquioleat är en tillsats som finns i livsmedel, veterinärprodukter och hushållsartiklar. Sorbitanestrar som är nonjoniska ytmedel används som hjälpämnen i veterinärmedicinska läkemedel. Mjukgörande ester av denna förening ger en mjuk känsla‘ överdragen‘ efterkänsla på huden och används i kosmetika. Det fungerar som emulgering och smörjmedel.
Löslighet Olösligt i kallt vatten, varmt
vatten. löslig i mineralolja och etylacetat.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara behållaren på ett svalt, välventilerat utrymme och skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8007-43-0
Molekylformel C42H76O7
MDL-nummer MFCD00151568
Synonym Arlacel™ 83; Span™ 83
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbitan sesquioleate
Färg Gult
Fysisk form Viskös vätska
Densitet 0.989
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Brytningsindex 1.478
Löslighetsinformation Olöslig i kallt vatten, varmt vatten. löslig i mineralolja och etylacetat.
Formel vikt 693.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.