Läs mer
Sorbitan sesquioleate
Produktkod. p-7042472
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 15444979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62648.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett emulgeringsmedel
Sorbitansesquioleat är en tillsats som finns i livsmedel, veterinärprodukter och hushållsartiklar. Sorbitanestrar som är nonjoniska ytmedel används som hjälpämnen i veterinärmedicinska läkemedel. Mjukgörande ester av denna förening ger en mjuk känsla ''belagd'' efterkänsla på huden och används i kosmetika. Det fungerar som emulgering och smörjmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sorbitansesquioleat är en tillsats som finns i livsmedel, veterinärprodukter och hushållsartiklar. Sorbitanestrar som är nonjoniska ytmedel används som hjälpämnen i veterinärmedicinska läkemedel. Mjukgörande ester av denna förening ger en mjuk känsla‘ överdragen‘ efterkänsla på huden och används i kosmetika. Det fungerar som emulgering och smörjmedel.
Löslighet Olösligt i kallt vatten, varmt
vatten. löslig i mineralolja och etylacetat.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara behållaren på ett svalt, välventilerat utrymme och skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8007-43-0
Molekylformel C42H76O7
MDL-nummer MFCD00151568
Synonym Arlacel™ 83; Span™ 83
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbitan sesquioleate
Färg Gult
Fysisk form Viskös vätska
Densitet 0.989
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.478
Löslighetsinformation Insoluble in cold water,hot water. soluble in mineral oil and ethyl acetate.
Formel vikt 693.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.