Läs mer
Sorbitol, BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15538834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538834 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15538834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer V04507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality biochemicals for research use
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.172
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbitol
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.49kg
Formel vikt 182.17
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent