Läs mer
Sorbitol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Produktkod. 10459760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10459760 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10459760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 50-70-4
Smältpunkt 95°C
Färg White
pH 6 to 7
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H14O6
MDL-nummer 4708
Kvantitet 500 g
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Formel vikt 182.17g/mol
Fysisk form Powder