Läs mer
Sorbitol, Fisher BioReagents
Produktkod. 10396733
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10396733 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10396733 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP439500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Sorbitol används vid framställning av isoelektriska fokuseringsgeler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sorbitol
CAS 50-70-4
Smältpunkt 75 °C
Färg Vitt
Densitet 1.489g/cm³
pH 6 till 7
Kokpunkt 295 °C
Analysprocentintervall 91,0 till 100,5 %
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C6H14O6
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 8851
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Formel vikt 182.17
Procent renhet 91,0 till 100,5 %
Fysisk form Fast