Läs mer
Sorbitol, LoGiCal
Produktkod. 30459272
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459272 10 mg
1 options
Produktkod. 30459272 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1492.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Sorbitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
CAS 50-70-4
Analyt- eller komponentnamn D-Sorbitol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H14 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W
InChI formel InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2 R,3 R,4 R,5 S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 182.079 g/mol