Läs mer
Thermo Scientific™ Sorbitol MacConkey Agar (uttorkad)
Produktkod. 10229192
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10229192 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10229192 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0813B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00 SEK
    2201.58 SEK / 500g
    Save 303.42 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Selektivt detektera Escherichia coli O157 med detta medium.
Selektivt detektera Escherichia coli O157 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Sorbitol MacConkey Agar (uttorkad). Formuleringen, baserad på den som beskrivs av Rappaport och Henig1 , är identisk med MacConkey Agar nr 3, förutom att laktos har ersatts med sorbitol. Escherichia coli O157 fermenterar inte sorbitol och producerar därför färglösa kolonier. I kontrast fermenterar de flesta E. coli-stammar sorbitol och bildar rosa kolonier.
Escherichia coli O157 är erkänt som en orsak till hemorragisk kolit, en sjukdom som kännetecknas av blodig diarré och svår buksmärta, och hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) 2, 3, 4, 5,6 och är som sådan en betydande mänsklig patogen.
Sorbitol MacConkey Agar rekommenderas för isolering av patogen E.coli O157.
  • Känslig och specifik för coli O157 baserat på sorbitolfermentering.
  • Rekommenderas som ett enkelt, billigt, snabbt och pålitligt sätt att screena för E.coli O157
Effektiviteten hos Sorbitol MacConkey Agar har bekräftats av mars och Ratnam 7 . Dessa arbetare rapporterade en sensitivitet på 100 % och en specificitet på 85 % och rekommenderade mediet som ett enkelt, billigt, snabbt och pålitligt sätt att screena för E. coli O157.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: FDA.
Beskrivning Sorbitol MacConkey-agar
Form Pulver
Produkttyp MacConkey Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 9,7L medium