Läs mer
Sorbitol, Mikromol™
Produktkod. 17957234
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17957234 250 mg
1 options
Produktkod. 17957234 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1492.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sorbitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
CAS 50-70-4
Analyt- eller komponentnamn D-Sorbitol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, C*Sorbidex 16100, C*Sorbidex P 16616, CSorbidex 16100, Cerestar P 16616, Cholaxine, Cystosol, D-(-)-Sorbitol, D-Sorbit 50M, D-Sorbol, Diakarmon, E 420, Esasorb, Foodol D 70, Glucarine, Glucarine (Sorbitol Syrup), Glucitol, Karion, Karion (Carbohydrate), Karion Instant, Kyowa Powder 50M, L-Gulitol, LTS P 50M, LTS-P 20M, Multitol, NSC 25944, Neosorb, Neosorb 20/60DC, Neosorb 70/02, Neosorb 70/02SB, Neosorb 70/20, Neosorb 70/70, Neosorb P 20/60, Neosorb P 60, Neosorb P 60W, Nivitin, P 60W, Parteck SI 150, Resulax, Sionit, Sionit K, Sionite, Sionon, Siosan, Sorbex M, Sorbex R, Sorbex Rp, Sorbex S, Sorbex X, Sorbidex 200, Sorbidex NC 16205, Sorbidex P 16616, Sorbidex S 16601, Sorbidex S 16603, Sorbierite, Sorbilande, Sorbilax, Sorbit, Erythritol Impurity B, Lactitol Monohydrate Impurity E, Maltitol Impurity A, Mannitol Impurity A, Lactitol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 182,079 g/mol