Läs mer
Sortin1, MedChemExpress
Produktkod. 16481567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481567 50 mg
16445378 10 mg
16428097 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12827
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sortin1 is a chemical genetic-hit molecule that causes specific mislocalization of plant and yeast-soluble and membrane vacuolar markers.
Sortin1 is a chemical genetic-hit molecule that causes specific mislocalization of plant and yeast-soluble and membrane vacuolar markers.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sortin1
CAS 503837-98-7
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H19NO6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (226.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)NC2=C(C(C3=C2C=CC=C3)=O)C1C4=CC=C(C5=CC=C(C(O)=O)C=C5)O4)OC
Molekylvikt (g/mol) 441.43
Formel vikt 441.43
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid