Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för Mach 1.6™ Centrifuger med 4-plats svängrotor och runda skopor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
15 mL DIN
7 mL DIN
7 ml blod
Konisk
Mikrorör
Rörstorlek:
1,5/2 ml
15 ml
50 ml Falcon
7 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
För användning med fyrställs svängskoprotor 75-002-000 när den är utrustad med rund skopa 75-002-002
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta din rotor.
Specifications
Specifications
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | 4-plats svängrotor med rund skopa |
| Rörstorlek | 50 ml Falcon |