Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing centrifug
Produktkod. 15550204
Change view
Spänning:
220/230/240 V
380/400/415 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15550204 220/230/240 V Varje
15570204 380/400/415 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15550204 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007685
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Förbättra produktiviteten och prestandan för dina separations- och reningsmetoder med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocesscentrifug.
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16-centrifugen är designad för högkvalitativa skörde-, separerings- och reningsmetoder för biobearbetning som kräver körning för att köra reproducerbarhet och spårbarhet. Med en utökad kapacitet på upp till 16 liter provvolym, ett kompakt utrymme och innovativa funktioner för att optimera driften, maximera produktiviteten och effektiviteten enkelts.
Högkapacitetsprovbearbetning
  • Stöd ett brett utbud av applikationer och metoder med flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden. Välj mellan 4 Thermo Scientific™ rotorer och svängande skopor med möjlighet att uppgradera till längre hållbarhet Thermo Scientific™ Dura-Coat™ nickelbelagda skopor:
    • 6 x 1 000 ml svängande skoprotor
    • 8 x 1 000 ml svängande skoprotor
    • 6 x 2 000 ml svängande skoprotor
    • 8 x 2 000 ml svängande skoprotor
  • Uppnå reproducerbara resultat med Thermo Scientific™ Ackumulerad centrifugaleffekt (ACE™ ) funktion, som automatiskt justerar körtiden för att ta hänsyn till variationer i acceleration.
Inbyggd säkerhet och effektivitet
  • litet fotavtryck och förbättrad ergonomi med tryckknappsbekvämlighet optimerar daglig användning av centrifug:
    • Automatisk fram-till-bak-öppning och stängning av centrifugdörren med Thermo Scientific™ Auto-Dörr™ fungera
    • Thermo Scientific™ Autolås™ rotorlockets öppning och stängning med lockförvaring
  • Omedelbar rotordetektering och programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID omedelbar rotoridentifiering för att spara tid och skydda integriteten hos dina prover.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™ gränssnitt med ljus, mycket synlig och handskvänlig display förenklar körinställningarna, ytterligare förbättrat med åtkomstkontroller som användarinloggning med lösenordsskydd.
Senaste globala säkerhets- och efterlevnadsstandarder
  • Certifierad av UL och CE
  • Listad hos amerikanska FDA
Garanti
2 års enhet; 5 års drivlina (motoraxel och drivning); 5 års kylning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 x 2000 mL
Max. Hastighet 5,400 rpm
Max. RCF 8,500 x g
Funktionsfunktion Vid start, i hastighet, tidsinställd start
Körtid 99 timmar 59 min 59 sek (1 sekunds steg)
Certifikat och efterlevnad UL, CE, FDA listade
Beskrivning Sorvall BIOS 16 centrifug
Elektriska krav 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas
Drivsystem DuraFlex borstlös drivteknik med högt vridmoment
ACE Integrator Ja
Grön teknik Refrigeration off when door opens, Eco-Spin windshielded rotors
Förkylningsfunktion Ja
Garanti 2 års enhet, 5 års drivlina (motoraxel och drivning), 5 års kylning
Värmeeffekt <2 kW
Obalanstolerans 125 g i motsatt belastning
Andra funktioner Flerspråkigt val, utbildningsvideor ombord, användarloggning, användarlåsning, automatisk dörröppning, automatisk rotor-ID, skärmdisplay för ovåg, övertemperatur, rostfritt stålkammare, vägledningsdisplay för felmeddelanden
Steg körs Ja, 30 profil-/hastighets-/tidstripletter, upp till 3 steg vardera
Profil (acceleration/bromsning) 11 acceleration, 12 retardation, flera emuleringsprofiler
Controllertyp Centri-Touch pekskärm
Mått (HWD) 39,9 x 32,1 x 35,4 tum (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Kylt Ja
Nettovikt 1025.2 lb. (465 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220/230/240 V
Produkttyp centrifugerer
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +40 °C, justerbar till 1 °C