Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS A Centrifuger
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15905360
Change view
Produkttyp:
Kraftig centrifug
centrifugerer
Spänning:
200/208/220/230/240 V
380/400/415 V
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning unitSize
15905360 centrifugerer 200/208/220/230/240 V Varje
15915360 centrifugerer 380/400/415 V Varje
15925360 Kraftig centrifug 200/208/220/230/240 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15905360 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007698
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
De Sorvall BIOS A Centrifuge är designad för högkvalitativa skörde-, separerings- och reningsmetoder för biobearbetning som kräver reproducerbarhet och spårbarhet från kör till körning.
De Thermo Scientific Sorvall BIOS En centrifug är designad för högkvalitativa skörde-, separerings- och reningsmetoder för biobearbetning som kräver körning för att köra reproducerbarhet och spårbarhet. Med en kapacitet på upp till 10 liter provvolym och en förbättrad RCF upp till 12 000 XG, förenklas ett kompakt fotavtryck och innovativa funktioner för att optimera driften, maximera produktivitet och effektivitet.
Hög prestanda för applikationsflexibilitet
  • Bearbeta upp till 10x1000 ml och upp till 12 000 xg medSorvall BIOS A centrifug och Thermo ScientificFiberlite F6-10x1000 LEX-rotor, ger fördelarna med kolfiberdesign inklusive korrosions- och utmattningsbeständighet och backas upp av en 15-års garanti 1
  • Uppnå reproducerbara resultat med Thermo Scientific™ Ackumulerad centrifugaleffekt (ACE™ ) funktion, som automatiskt justerar körtiden för att ta hänsyn till variationer i acceleration.
Inbyggd säkerhet och effektivitet
  • litet fotavtryck och förbättrad ergonomi med tryckknappsbekvämlighet optimerar daglig användning av centrifug:
    • Automatisk öppning och stängning av centrifugdörren fram och bak med Thermo Scientific™ Auto-Door™ fungera
    • Thermo Scientific™ Auto-Lid™ rotorlockets öppning och stängning med lockförvaring
  • Omedelbar rotordetektering och programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID omedelbar rotoridentifiering för att spara tid och skydda integriteten hos dina prover.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™ gränssnitt med ljus, mycket synlig och handskvänlig display förenklar körinställningarna, ytterligare förbättrat med åtkomstkontroller som användarinloggning med lösenordsskydd.
Senaste globala säkerhets- och efterlevnadsstandarder
  • Certifierad av UL och CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 10 x 1000 mL
Max. Hastighet 6,250 rpm
Max. RCF 12,000 x g
Obalansdetektor Ja
Körtid 99 timmar 59 min 59 sek (steg 1 sek)
Timer Ja
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Inkluderar Elkontakt vanligast i beställningslandet. Vänligen ange alternativa nätkontaktkrav vid beställningstillfället.
Beskrivning Sorvall BIOS A centrifug, 200, 208, 220, 230, 240 V± 10 %, 60 Hz, enfas; 200 V± 10 %, endast 50 Hz Japan
Drivsystem DuraFlex borstlös drivteknik med högt vridmoment
ACE Integrator Ja
Grön teknik Kylning avstängd när dörren öppnas; Eco-Spin vindskyddade rotorer
Förkylningsfunktion Ja
Garanti 2 års enhet, 5 år drivlina (motoraxel och drivning), 5 år kylning
Värmeeffekt 2.3 kW/h
Andra funktioner Flerspråkigt val, utbildningsvideor ombord, användarloggning, användarlåsning, automatisk dörröppning, automatisk rotor-ID, skärmdisplay för ovåg, övertemperatur, rostfritt stålkammare, vägledningsdisplay för felmeddelanden
Steg körs 30 profil-/hastighets-/tidstripletter, upp till 3 steg vardera
Fas Enkel
Profil (acceleration/bromsning) 11 acceleration, 12 retardation, flera emuleringsprofiler
Controllertyp Centri-Touch pekskärm
Mått (HWD) 1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 tum)
Kylt Ja
Nettovikt 481 kg (1060 lb.)
Standarder EN 61010-1 3:e upplagan, IEC 61010-2-020 2:a upplagan och IEC 61010-2-020 3:e upplagan, EN 61326-1 Klass B
Produktlinje Sorvall BIOS A
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 200/208/220/230/240 V
Produkttyp centrifugerer
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till 30 °C, justerbar till 1 °C