Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 och 16 blodbankscentrifuger
Beskrivning
Med en förbättrad kapacitet på 16 x 500 ml blodpåsar och användarvänlig design, den NYA Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 och 16 blodbankscentrifuger gör det enklare och bekvämare att arbeta med stora volymer, med hjälp av de protokoll du redan har validerat och är i överensstämmelse med globala standarder.
Vi erbjuder även en rad adaptrar som möjliggör centrifugering av de flesta vanliga rör och mikroplattor med samma rotorkropp och ovala skopor (75003964).
Högkapacitetsprovbearbetning
- Finns i två modeller, erbjuder flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden, med ett urval av 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer:
- För regelbunden till medelhög genomströmning av blodbehandlingsbehov, välj Sorvall BP 8-centrifugen som ger 6 x 550 ml blodpåskapacitet och, med samma skopsystem, kan uppgraderas till 8 x 550 ml påsar
- För behov av blodbehandling med hög genomströmning, välj Sorvall BP 16 centrifug med 12 x 500 ml kapacitet och kan uppgraderas till 16 x 500 ml blodpåsar med samma skopval
- Uppnå reproducerbara resultat med Thermo Scientific™ Ackumulerad centrifugaleffekt (ACE™ ) funktion, som automatiskt justerar körtiden för att ta hänsyn till variationer i acceleration.
Inbyggd säkerhet och effektivitet
- Kompakt design och förbättrad ergonomi med tryckknappsbekvämlighet för att optimera den dagliga centrifuganvändningen:
- Automatisk fram-till-bak-öppning och stängning av centrifugdörren med Thermo Scientific™ Auto-Dörr™ fungera
- Thermo Scientific™ Auto-lock™ rotorlockets öppning och stängning med lockförvaring
- Omedelbar rotordetektering och programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID omedelbar rotoridentifiering som sparar tid och skyddar integriteten för dina prover.
- Thermo Scientific™ Centri-Touch™ gränssnitt med ljus, mycket synlig och handskvänlig display förenklar körinställningarna, ytterligare förbättrat med åtkomstkontroller som användarinloggning med lösenordsskydd och Thermo Scientific™ Centri-Cross™ funktion för att konvertera dina befintliga protokoll.
Garanti
2 år på enheten; 5 år på drivlina (motoraxel och drivning); 5 år på kylning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6 x 550 ml och 8 x 550 ml blodpåsar |
| Max. Hastighet | 5,000 rpm |
| Max. RCF | 7,295 x g |
| Körtid | 99 timmar 59 min 59 sek (1 sek i ökning) |
| Certifikat och efterlevnad | UL, FDA-listad, CE-märkt för medicinsk utrustningsdirektiv 93/42/EEC |
| Beskrivning | Sorvall BP 8 Vattenkyld centrifug för tung drift |
| Elektriska krav | 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas |
| Drivsystem | DuraFlex borstlös drivteknik med högt vridmoment |
| Grön teknik | Kylning avstängd när dörren öppnas, Eco-Spin vindskyddade rotorer |
| Garanti | 2 års enhet, 5 år drivlina (motoraxel och drivning), 5 år kylning |
| Visa mer |