Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 och 16 blodbankscentrifuger
Produktkod. 17723699
Change view
Elektriska krav:
200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas
380/400/415 V ±10% 50 Hz trefas
380/400/415 V± 10 % 50 Hz 3-fas
Beskrivning:
Sorvall BP 16 centrifug
Sorvall BP 8 Vattenkyld centrifug för tung drift
Sorvall BP 8 centrifug
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Beskrivning
17723699 380/400/415 V ±10% 50 Hz trefas Sorvall BP 16 centrifug
15749389 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas Sorvall BP 8 centrifug
15753088 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas Sorvall BP 16 centrifug
15800592 380/400/415 V± 10 % 50 Hz 3-fas Sorvall BP 8 centrifug
15842542 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas Sorvall BP 8 Vattenkyld centrifug för tung drift
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17723699 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbättrad ergonomi och kompakt design i kombination med den snabba uppsättningen av spårbara, reproducerbara körningar gör denna centrifug till valet för enkel blodbehandlingsproduktivitet.
Med en förbättrad kapacitet på 16 x 500 ml blodpåsar och användarvänlig design, den NYA Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 och 16 blodbankscentrifuger gör det enklare och bekvämare att arbeta med stora volymer, med hjälp av de protokoll du redan har validerat och är i överensstämmelse med globala standarder.
Vi erbjuder även en rad adaptrar som möjliggör centrifugering av de flesta vanliga rör och mikroplattor med samma rotorkropp och ovala skopor (75003964).
Högkapacitetsprovbearbetning
  • Finns i två modeller, med flexibilitet att välja rotorer med högre kapacitet eller anpassa befintliga arbetsflöden, med ett val mellan fyra Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer:
    • För behov av blodbearbetning med normal till medelhög genomströmning, välj Sorvall BP 8-centrifugen som ger 6 x 550 ml blodpåsekapacitet och, med samma hinksystem, kan uppgraderas till 8 x 550 ml-påsar
    • För högkapacitetsbehov av blodbearbetning kan man välja Sorvall BP 16-centrifugen med 12 x 500 ml kapacitet och den kan uppgraderas till 16 x 500 ml blodpåsar med samma hinkval
  • Uppnå reproducerbara resultat med Thermo Scientific™ funktionen ackumulerad centrifugaleffekt (ACE™), som automatiskt justerar körtiden för att ta hänsyn till variationer i acceleration.
Inbyggd säkerhet och effektivitet
  • Kompakt design och förbättrad ergonomi med tryckknappsbekvämlighet för att optimera den dagliga centrifuganvändningen:
    • Automatisk fram-till-bak-centrifugdörr som öppnas och stängs med funktionen Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Thermo Scientific™ Auto-Lid™ Rotorlockets öppning och stängning med lockförvaring
  • Omedelbar rotordetektion och programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID omedelbar rotoridentifiering som sparar tid och skyddar integriteten hos dina prover.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Gränssnitt med ljus, mycket synlig och handskvänlig display förenklar köruppsättningen, ytterligare förbättrat med åtkomstkontroller som användarinloggning med lösenordsskydd och Thermo Scientific™ Centri-Cross™ funktion för att konvertera befintliga protokoll.
Garanti
2 år på enheten; 5 år på drivlina (motoraxel och drivning); 5 år på kylning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 12 x 500 ml och 16 x 500 ml blodpåsar
Max. Hastighet 4,700 rpm
Max. RCF 7,187 x g
Körtid 99 timmar 59 min 59 sek (1 sek i ökning)
Certifikat och efterlevnad UL, FDA-listad, CE-märkt för medicinsk utrustningsdirektiv 93/42/EEC
Beskrivning Sorvall BP 16 centrifug
Elektriska krav 380/400/415 V ±10% 50 Hz trefas
Drivsystem DuraFlex borstlös drivteknik med högt vridmoment
Grön teknik Kylning avstängd när dörren öppnas, Eco-Spin vindskyddade rotorer
Garanti 2 års enhet, 5 år drivlina (motoraxel och drivning), 5 år kylning
Andra funktioner Flerspråkigt val, utbildningsvideor ombord, användarloggning, användarlåsning, automatisk dörröppning, automatisk rotor-ID, skärmdisplay för ovåg, övertemperatur, rostfritt stålkammare, vägledningsdisplay för felmeddelanden
Profil (acceleration/bromsning) 11 acceleration, 12 retardation, flera emuleringsprofiler
Controllertyp Centri-Touch pekskärm
Mått (HWD) 39,9 x 32,1 x 35,4 tum (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Kylt Ja
Nettovikt 1091.3 lb. (495 kg)
Standarder EN 61010-1 3:e upplagan, IEC 61010-2-020 3:e upplagan, IEC 61010-2-101 3:e upplagan, EN 61326-1 Klass B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN 62366, EN 61326-1 Klass B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN 62369, EN 71 ISO 14 ISO 13485
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50 Hz
Produkttyp Blodbankscentrifug
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +40 °C, justerbar till 1 °C