Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 och 16 blodbankscentrifuger
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6545046
Elektriska krav:
200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas
380/400/415 V± 10 % 50 Hz 3-fas
Beskrivning:
Sorvall BP 16 centrifug
Sorvall BP 8 Vattenkyld centrifug för tung drift
Sorvall BP 8 centrifug
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15749389
Brand: Thermo Scientific™ 75007681
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Förbättrad ergonomi och kompakt design i kombination med den snabba uppsättningen av spårbara, reproducerbara körningar gör denna centrifug till valet för enkel blodbehandlingsproduktivitet.
Med en förbättrad kapacitet på 16 x 500 ml blodpåsar och användarvänlig design, den NYA Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 och 16 blodbankscentrifuger gör det enklare och bekvämare att arbeta med stora volymer, med hjälp av de protokoll du redan har validerat och är i överensstämmelse med globala standarder.
Vi erbjuder även en rad adaptrar som möjliggör centrifugering av de flesta vanliga rör och mikroplattor med samma rotorkropp och ovala skopor (75003964).
Högkapacitetsprovbearbetning
  • Finns i två modeller, erbjuder flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden, med ett urval av 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer:
    • För regelbunden till medelhög genomströmning av blodbehandlingsbehov, välj Sorvall BP 8-centrifugen som ger 6 x 550 ml blodpåskapacitet och, med samma skopsystem, kan uppgraderas till 8 x 550 ml påsar
    • För behov av blodbehandling med hög genomströmning, välj Sorvall BP 16 centrifug med 12 x 500 ml kapacitet och kan uppgraderas till 16 x 500 ml blodpåsar med samma skopval
  • Uppnå reproducerbara resultat med Thermo Scientific™ Ackumulerad centrifugaleffekt (ACE™ ) funktion, som automatiskt justerar körtiden för att ta hänsyn till variationer i acceleration.
Inbyggd säkerhet och effektivitet
  • Kompakt design och förbättrad ergonomi med tryckknappsbekvämlighet för att optimera den dagliga centrifuganvändningen:
    • Automatisk fram-till-bak-öppning och stängning av centrifugdörren med Thermo Scientific™ Auto-Dörr™ fungera
    • Thermo Scientific™ Auto-lock™ rotorlockets öppning och stängning med lockförvaring
  • Omedelbar rotordetektering och programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID omedelbar rotoridentifiering som sparar tid och skyddar integriteten för dina prover.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™ gränssnitt med ljus, mycket synlig och handskvänlig display förenklar körinställningarna, ytterligare förbättrat med åtkomstkontroller som användarinloggning med lösenordsskydd och Thermo Scientific™ Centri-Cross™ funktion för att konvertera dina befintliga protokoll.
Garanti
2 år på enheten; 5 år på drivlina (motoraxel och drivning); 5 år på kylning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 6 x 550 ml och 8 x 550 ml blodpåsar
Max. Hastighet 5,000 rpm
Controllertyp Centri-Touch pekskärm
Mått (HWD) 39,9 x 32,1 x 35,4 tum (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Frekvens 50/60 Hz
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall
Nettovikt 1025.2 lb. (465 kg)
Standarder EN 61010-1 3:e upplagan, IEC 61010-2-020 3:e upplagan, IEC 61010-2-101 3:e upplagan, EN 61326-1 Klass B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN 62366, EN 61326-1 Klass B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN 62369, EN 71 ISO 14 ISO 13485
Temperaturområde -20 °C till +40 °C, justerbar till 1 °C
Typ Blodbankscentrifug
Spänning 220/230/240 V
Produktlinje Sorvall
Kylt Ja
Max. RCF 7,295 x g
Körtid 99 timmar 59 min 59 sek (1 sek i ökning)
Certifikat och efterlevnad UL, FDA-listad, CE-märkt för medicinsk utrustningsdirektiv 93/42/EEC
Beskrivning Sorvall BP 8 centrifug
Elektriska krav 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enfas
Drivsystem DuraFlex borstlös drivteknik med högt vridmoment
Grön teknik Kylning avstängd när dörren öppnas, Eco-Spin vindskyddade rotorer
Garanti 2 års enhet, 5 år drivlina (motoraxel och drivning), 5 år kylning
Andra funktioner Flerspråkigt val, utbildningsvideor ombord, användarloggning, användarlåsning, automatisk dörröppning, automatisk rotor-ID, skärmdisplay för ovåg, övertemperatur, rostfritt stålkammare, vägledningsdisplay för felmeddelanden
Profil (acceleration/bromsning) 11 acceleration, 12 retardation, flera emuleringsprofiler