Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ legend™ mikro 17 mikrocentrifug
Produktkod. 11859153
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Hematokritrotor
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Förpackningsstorlek
11859153 230 V 50/60 Hz Hematokritrotor -
13581520 230 V 50/60 Hz Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock -
10226249 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11859153 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accelerera rutinprovberedning upp till 17 000 x g med generös kapacitet i ett kompakt mikrocentrifugfotavtryck.
Spara tid med den snabba provbearbetningen av Thermo Scientific Sorvall legend mikro 17 mikrocentrifuger, som ger produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt laboratoriuminstrument. lätta mikrocentrifugrotorer är designade för daglig laboratorieoratorieanvändning och prestanda upp till 17 000 x g.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Prestanda upp till 17 000 x g med snabb acceleration och retardation.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1,5 till 2 ml
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Bullernivå 56 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Inkluderar Hematokritrotor
Beskrivning Sorvall legend mikro 17 centrifuger, Ventilerad
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Modell Sorvall Legend Micro 17
Garanti 2 år
Kylt Nej
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tum (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovikt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor Hematokritrotor
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur