Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 21 mikrocentrifug
Produktkod. 10230395
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Rotor:
24 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml, Dubbelrad 18 x 2/0,5 ml
Dubbelrad 18 x 2/0,5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Rotor
10230395 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 ml, Dubbelrad 18 x 2/0,5 ml
17468962 230 V 50/60 Hz Dubbelrad 18 x 2/0,5 ml
10223659 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10230395 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002487
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stöd mikrovolymprotokoll som nukleinsyra- eller proteinlysatberedning och PCR-reaktionsinställning, med mikrocentrifugprestanda upp till 21 100 x g.
Accelerera provberedningsprocesser för mikrocentrifugrör upp till 21 100 xg med vår standardmikrocentrifug. När vår Sorvall Legend Micro 21 är kopplat till vårt omfattande urval av mikrocentrifugrotor, denna mikrocentrifug erbjuder produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Exceptionell acceleration på upp till 21 000 x g på så lite som 12 sekunder.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal lock för bioinneslutning.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 14,800 rpm
Max. RCF 21,100 x g
Bullernivå 56 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Inkluderar 24 x 1.5/2.0mL Rotor w/ ClickSeal Biocontainment Lid and Dual Row 18 x 2.0/0.5mL Rotor w/ Screw-on Lid
Ventilerad Ja
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Modell Sorvall Legend Micro 21
Kylt Nej
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tum (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovikt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml, Dubbelrad 18 x 2/0,5 ml
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur