Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 21 mikrocentrifug
Beskrivning
Accelerera provberedningsprocesser för mikrocentrifugrör upp till 21 100 xg med vår standardmikrocentrifug. När vår Sorvall Legend Micro 21 är kopplat till vårt omfattande urval av mikrocentrifugrotor, denna mikrocentrifug erbjuder produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
- Exceptionell acceleration på upp till 21 000 x g på så lite som 12 sekunder.
- Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
- Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
- Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal lock för bioinneslutning.
- Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
- Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
- Elegant, lätt, platsbesparande design.
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Max. RCF | 21,100 x g |
| Bullernivå | 56 dB(A) |
| Certifikat och efterlevnad | CSA, CE, IVD |
| Inkluderar | Rotor w/ Screw-on Lid |
| Ventilerad | Ja |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Modell | Sorvall Legend Micro 21 |
| Kylt | Nej |
| Visa mer |