Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ legend™ mikro 21R mikrocentrifug
Produktkod. 10555835
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Rotor:
24 x 1,5/2 ml Rotor med Clickseal bioinneslutningslock
24 x 1,5/2 ml rotorer med Clickseal Biocontainment-lock, dubbelrad 18 x 2/0,5 ml rotorer med skruvlock
Dubbla rader 18 x 2/0,5 ml rotor med skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Rotor Förpackningsstorlek
10555835 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 ml rotorer med Clickseal Biocontainment-lock, dubbelrad 18 x 2/0,5 ml rotorer med skruvlock -
15368824 230 V 50/60 Hz Dubbla rader 18 x 2/0,5 ml rotor med skruvlock Varje
10756090 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2 ml Rotor med Clickseal bioinneslutningslock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10555835 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002489
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Snurra 24 x 2 ml vid upp till 21 100 x g med kylning för att påskynda rutinberedning av mikrocentrifugrör.
Idealisk för daglig laboratorieoratorieanvändning upp till 21 100 x g, Thermo Scientific Sorvall legend mikro 21R mikrocentrifuger ger enastående processorkraft, unika säkerhetsfunktioner och ett brett utbud av mikrocentrifugrotorer och tillbehör för bearbetning av mikrocentrifugrör. Kylning ger kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på bara 9 minuter.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Exceptionell acceleration på upp till 21 000 x g på så lite som 12 sekunder.
  • Kylda versioner erbjuder kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på så lite som 9 minuter.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 14,800 rpm
Max. RCF 21,100 x g
Bullernivå 50 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Modell Sorvall Legend Micro 21R
Garanti 2 år
Kylt Ja
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tum (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovikt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Sorvall
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml rotorer med Clickseal Biocontainment-lock, dubbelrad 18 x 2/0,5 ml rotorer med skruvlock
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) -9 °C till +40 °C