Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ legend™ mikro 21R mikrocentrifug
Description
Idealisk för daglig laboratorieoratorieanvändning upp till 21 100 x g, Thermo Scientific Sorvall legend mikro 21R mikrocentrifuger ger enastående processorkraft, unika säkerhetsfunktioner och ett brett utbud av mikrocentrifugrotorer och tillbehör för bearbetning av mikrocentrifugrör. Kylning ger kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på bara 9 minuter.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
- Exceptionell acceleration på upp till 21 000 x g på så lite som 12 sekunder.
- Kylda versioner erbjuder kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på så lite som 9 minuter.
- Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
- Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
- Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
- Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
- Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
- Elegant, lätt, platsbesparande design.
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Max. RCF | 21,100 x g |
| Bullernivå | 50 dB(A) |
| Certifikat och efterlevnad | CSA, CE, IVD |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Modell | Sorvall Legend Micro 21R |
| Garanti | 2 år |
| Kylt | Ja |
| Körtid | 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL |
| Show More |