Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifugeskopor för 4-platsers svängande skopor
Produktkod. p-317601 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1 x 250 ml
1 x 750 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10458191
Brand: Thermo Scientific™ 75006441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Runda eller rektangulära skopor för användning med fyrplatssvingande skopor 75006445 och 75006434
Beställningsinfo
Sold individually; order correct quantity to equip rotor. Sealing lids sold separately. Accessory adapters accept assorted tube styles and volumes from 1.5 to 250mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Svängande skokrotor
Kapacitet 1 x 750 ml
Typ Svängande skoprotor
Beskrivning Oval, Single Blood Bag hink, med Dura-Coat (set med 2)