Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall LYNX 4000 Superspeed centrifug
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8352018
Elektriska krav:
200/240 V 50/60 Hz 30 A, Enfas
380/400 V 50/60 Hz 16 A, 3-fas
Nettovikt:
622 pund (283 kg)
658 pund (299 kg)
Beskrivning:
Sorvall LYNX 4000 Superspeed centrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 13493336
Brand: Thermo Scientific™ 75006580
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför höghastighetsseparationer helt enkelt i delade laboratoriummiljöer med Sorvall LYNX 4000 superhastighetscentrifug med 4l kapacitet och prestanda upp till 68 905 x g.
Utför höghastighetsseparationer helt enkelt i delade laboratoriummiljöer med Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 superspeed centrifug med 4l kapacitet och prestanda upp till 68 905 x g. Avancerade rotorinnovationer inklusive Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte, Thermo Scientific™ Auto-ID™ omedelbar rotoridentifiering och lätt och hållbar Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer som förkortar uppställningstiden och ökar rotorsäkerheten. ladda ner Thermo Scientific för realtidsövervakning och kontroll via en smart enhet™ Centri-Vue™ ansökan.
Autolås rotorbyte
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Omfattande rotorportfölj
Stöder flera användare och utvecklande forskningsbehov
  • Fiberlite kolfiberrotorer för en lite mindre och säkrare investering
    • lättviktskolfiber och innovativ konstruktion tillåter unika rotordesigner som inte är möjliga med metall
    • Korrosions- och utmattningsbeständighet säkrar rotorns strukturella integritet för oöverträffad hållbarhet
    • Uppbackad av 15 års garanti
  • Svängande skoprotorer för mångsidighet och utökad kapacitet vid hög RCF med dussintals adaptrar för forskningsflexibilitet
  • Komplett rotorportfölj med fast vinkel för vanligt använda 50 ml, 50 ml koniska, 250 ml, 500 ml och 1 liters rör och flaskor med specialrotoralternativ för att möta specifika protokollkrav
  • Kontinuerligt flöde/zonrotorer ger uppskalningsflexibilitet från superhastighetsapplikationer till skörd och klarning
Pekskärmsgränssnitt
Enkel installation med stor, ljusstark interaktiv pekskärm för alla funktioner
  • Bibliotek med upp till 99 program
  • Integrerad rotorkalkylator för protokolländringar och överföringar
  • Flerspråkiga instruktioner på engelska, tyska, franska, spanska och andra språk
  • Operatörskörning av loggning och rapportering, valfritt lösenordsskydd
Centri-Vue applikation
Realtidskörningsövervakning och kontroll från din mobila enhet
  • Bestäm status med ett ögonkast av 1 eller upp till 100 centrifuger
  • Upprätta en säker centrifuganslutning för start- eller stoppkontroll
  • Replikera instrumentets huvudskärm på din smarta enhet för att övervaka din löpning eller leta efter diagnostiska fel
Ergonomi och säkerhet
  • Optimal arbetshöjd på 860 mm
  • Integrerad ytarbetsyta
  • Uppfyller globala säkerhetsstandarder utan att instrumentet behöver skruvas fast
  • Tyst prestation (<59 dBA)
  • Dörren öppnas helt och automatiskt med dörröppningsbar
Assisterar GMP/GLP datahantering
  • Förenklad kvalitetskontroll och journalföring
  • Inbyggd körloggning av användar- och körförhållanden, nedladdningsbar med USB- eller Ethernet-anslutningar
Avancerad teknik för resurseffektivitet
  • Alternativ energianvändning
  • Smart Vacuum minskar effekt som behövs för typisk körning (endast Sorvall LYNX 6000)
  • Effektfaktorkorrigeringsmodul optimerar elektroniken
  • Kolfiberrotorer minskar kapitalkostnaderna och destruktionskostnaderna
  • Överensstämmer med globala standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 1000 mL
Max. Hastighet 24,000 rpm
Djup (engelska) Exteriör 31,7 tum
Djup (metrisk) Exteriör 805 mm
Frekvens 50/60 Hz
Profil (acceleration/bromsning) 9 acceleration, 10 retardation
Typ Superspeed centrifuger
Max. RCF 68,905 x g
Kylt Ja
Höjd (engelska) Exteriör 36,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 930 mm
Längd (engelska) Exteriör 31,7 tum
Längd (metrisk) Exteriör 805 mm
Bullernivå <59 dBA
Bredd (engelska) Exteriör 27,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 700 mm
Beskrivning Sorvall LYNX 4000 Superspeed centrifug
Drivsystem Borstlös högt vridmoment
Grön teknik Grönt läge
Andra funktioner Flerspråkigt val, rotorkalkylator, träningsvideor ombord, användarloggning, användarlåsning, automatisk dörröppning, rotorhastighetshandtag
Körtid 99 timmar, vänta
Garanti Enhet: 1 år, Drivning: 3 år, Kylning: 5 år
Elektriska krav 200/240 V 50/60 Hz 30 A, Enfas
Certifikat och efterlevnad cULus, CE, ROHS, WEEE
Controllertyp Pekskärmsgränssnitt
Mått (HWD) 36,6 x 27,6 x 31,7 tum (93,0 x 70,0 x 80,5 cm)
Nettovikt 622 pund (283 kg)
Programlagring 120 program med alfanumeriska namn
Standarder IEC 61010-2-020 2:a utgåvan eller senare
Temperaturområde -10 °C till +40 °C
Produktlinje Sorvall
Rotoridentifiering Auto-ID Omedelbar
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall