Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall LYNX 6000 Superspeed centrifuger
Produktkod. p-4528401
Change view
Elektriska krav:
200/240 V 50/60 Hz 30 A, Enfas
380/400 V 50/60 Hz 16 A, 3-fas
Beskrivning:
Sorvall LYNX 6000 Superspeed centrifuger
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Beskrivning Förpackningsstorlek
13426073 200/240 V 50/60 Hz 30 A, Enfas Sorvall LYNX 6000 Superspeed centrifuger Varje
15119206 380/400 V 50/60 Hz 16 A, 3-fas Sorvall LYNX 6000 Superspeed centrifuger Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13426073 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75006590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sorvall LYNX 6000 superhastighetscentrifug ger exceptionell prestanda som möter föränderliga applikationsbehov, från akademisk forskning till produktionsanläggningar, med upp till 100 605 x g och upp till 6 l kapacitet.
Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 6000 superspeed centrifug har kraftfull teknik med banbrytande enkelhet, från tryckknappssäkerhet och applikationsflexibilitet hos Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte, till omedelbar rotordetektering och programmering av Thermo Scientific™ Auto-ID omedelbar rotoridentifikation och den förbättrade ergonomin och prestandan hos Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer. Uppnå högkapacitetsprovbearbetning upp till 6l kapacitet och upp till 100 605 x g, med flexibiliteten att stödja flera användare och de föränderliga forskningsbehoven i en delad laboratorieoratoriemiljö, och designad för tillförlitlighet för konsekventa resultat och maximal drifttid.
Autolås rotorbyte
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Omfattande rotorportfölj
Stöder flera användare och utvecklande forskningsbehov
  • Fiberlite kolfiberrotorer för en lite mindre och säkrare investering
    • lättviktskolfiber och innovativ konstruktion tillåter unika rotordesigner som inte är möjliga med metall
    • Korrosions- och utmattningsbeständighet säkrar rotorns strukturella integritet för oöverträffad hållbarhet
    • Uppbackad av 15 års garanti
  • Svängande skoprotorer för mångsidighet och utökad kapacitet vid hög RCF med dussintals adaptrar för forskningsflexibilitet
  • Komplett rotorportfölj med fast vinkel för vanligt använda 50 ml, 50 ml koniska, 250 ml, 500 ml och 1 liters rör och flaskor med specialrotoralternativ för att möta specifika protokollkrav
  • Kontinuerligt flöde/zonrotorer ger uppskalningsflexibilitet från superhastighetsapplikationer till skörd och klarning
Pekskärmsgränssnitt
Enkel installation med stor, ljusstark interaktiv pekskärm för alla funktioner
  • Bibliotek med upp till 99 program
  • Integrerad rotorkalkylator för protokolländringar och överföringar
  • Flerspråkiga instruktioner på engelska, tyska, franska, spanska och andra språk
  • Operatörskörning av loggning och rapportering, valfritt lösenordsskydd
Centri-Vue applikation
Realtidskörningsövervakning och kontroll från din mobila enhet
  • Bestäm status med ett ögonkast av 1 eller upp till 100 centrifuger
  • Upprätta en säker centrifuganslutning för start- eller stoppkontroll
  • Replikera instrumentets huvudskärm på din smarta enhet för att övervaka din löpning eller leta efter diagnostiska fel
Ergonomi och säkerhet
  • Optimal arbetshöjd på 860 mm
  • Integrerad ytarbetsyta
  • Uppfyller globala säkerhetsstandarder utan att instrumentet behöver skruvas fast
  • Tyst prestation (<59 dBA)
  • Dörren öppnas helt och automatiskt med dörröppningsbar
Assisterar GMP/GLP datahantering
  • Förenklad kvalitetskontroll och journalföring
  • Inbyggd körloggning av användar- och körförhållanden, nedladdningsbar med USB- eller Ethernet-anslutningar
Avancerad teknik för resurseffektivitet
  • Alternativ energianvändning
  • Smart Vacuum minskar effekt som behövs för typisk körning (endast Sorvall LYNX 6000)
  • Effektfaktorkorrigeringsmodul optimerar elektroniken
  • Kolfiberrotorer minskar kapitalkostnaderna och destruktionskostnaderna
  • Överensstämmer med globala standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 6 x 1000 mL
Max. Hastighet 29,000 rpm
Max. RCF 100,605 x g
Kylt Ja
Höjd (engelska) Exteriör 36,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 930 mm
Längd (engelska) Exteriör 31,7 tum
Längd (metrisk) Exteriör 805 mm
Bullernivå <59 dBA
Bredd (engelska) Exteriör 27,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 700 mm
Beskrivning Sorvall LYNX 6000 Superspeed centrifuger
Drivsystem Borstlös högt vridmoment
Grön teknik Grönt läge
Andra funktioner Flerspråkigt val, rotorkalkylator, träningsvideor ombord, användarloggning, användarlåsning, automatisk dörröppning, rotorhastighetshandtag
Körtid 99 timmar, vänta
Garanti Enhet: 1 år, Drivning: 3 år, Kylning: 5 år
Elektriska krav 200/240 V 50/60 Hz 30 A, Enfas
Certifikat och efterlevnad cULus, CE, ROHS, WEEE
Controllertyp Pekskärmsgränssnitt
Mått (HWD) 36,6 x 27,6 x 31,7 tum (93,0 x 70,0 x 80,5 cm)
Nettovikt 644 lb. (293 kg)
Programlagring 120 program med alfanumeriska namn
Standarder IEC 61010-2-020 2:a utgåvan eller senare
Produktlinje Sorvall
Rotoridentifiering Auto-ID Omedelbar
Djup (engelska) Exteriör 31,7 tum
Frekvens 50/60 Hz
Profil (acceleration/bromsning) 9 acceleration, 10 retardation
Djup (metrisk) Exteriör 805 mm
Spänning 200/240 V
Produkttyp Superspeed centrifuger
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +40 °C