Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för mikrorör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
0,2 ml mikrorör
0,5/0,6 ml mikrorör
För 0,25/0,4 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
Rymmer rör från 0,2 till 0,6 ml med hjälp av Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för mikrorör.
Beställningsinformation:
Säljes i förpackningar om 24 st
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För 0,25/0,4 ml mikrorör |
| Beskrivning | För 0,25/0,4 ml mikrorör; Röd |
| Färg | Rött |