Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för mikrorör
Produktkod. p-4527834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
0,2 ml mikrorör
0,5/0,6 ml mikrorör
För 0,25/0,4 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 12883312
Brand: Thermo Scientific™ 76003750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rymmer rör från 0,2 till 0,6 ml med hjälp av Thermo Scientific™ Sorvall™ adaptrar.
Rymmer rör från 0,2 till 0,6 ml med hjälp av Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för mikrorör.
Beställningsinformation:
Säljes i förpackningar om 24 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 0,2 ml mikrorör
Färg Grå
Antal per förpackning 24